Learn More
Trifluorometanosulfonato de etilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11392126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392126 1 g 1 g
11302136 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03383.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El trifluorometanosulfonato de etilo es un potente agente etilante.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, agua y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 425-75-2
Fórmula molecular C3H5F3O3S
Peso molecular (g/mol) 178.125
Número MDL MFCD00000410
Clave InChI UVECLJDRPFNRRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl triflate, ethyl trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonic acid ethyl ester, methanesulfonic acid, trifluoro-, ethyl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, ethyl ester, ethyl trifluoromethyl sulfonate, ethyl triflate∼trifluoromethanesulphonic acid ethyl ester, ethyl trifiate, etotf, acmc-209jqf
PubChem CID 67924
Nombre IUPAC trifluorometanosulfonato de etilo
SMILES CCOS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl trifluoromethanesulfonate
Punto de ebullición 115°C to 118°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal CF3SO3CH2CH3
Cantidad 1 g
Número UN UN2920
Beilstein 1770746
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.13
Porcentaje de pureza 99%