Learn More
Trifluorometanosulfonato de etilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10376534 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10376534 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10376534 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 311850010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Reactivo de transferencia de alquilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 425-75-2
Número MDL MFCD00000410
Clave InChI UVECLJDRPFNRRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl triflate, ethyl trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonic acid ethyl ester, methanesulfonic acid, trifluoro-, ethyl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, ethyl ester, ethyl trifluoromethyl sulfonate, ethyl triflate∼trifluoromethanesulphonic acid ethyl ester, ethyl trifiate, etotf, acmc-209jqf
PubChem CID 67924
Nombre IUPAC trifluorometanosulfonato de etilo
SMILES CCOS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl trifluoromethanesulfonate
Densidad 1.3780g/mL
Punto de ebullición 118.0°C to 120.0°C
Temperatura de inflamación 35°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H5F3O3S
Fórmula lineal CF3SO3CH2CH3
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.378
Peso molecular (g/mol) 178.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.31
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.