Learn More
Trifluoroacetato de etilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454724 250 g 250 g
11434724 10 g 10 g
11444724 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454724 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13717.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 372-31-6 | C6H7F3O3 | 184.114 g/mol
Ethyl trifluoroacetoacetate is used as an intermediate in synthetic chemistry. It is also used as an intermediate for agro chemicals and pharmaceuticals. Further, it is used in the preparation of fluorinated 2-thiouracil analogs as antithyroid agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluoroacetoacetato de etilo se utiliza como intermedio en la química sintética. También se utiliza como intermedio para productos agroquímicos y farmacéuticos. Además, se utiliza en la preparación de análogos de 2-tiouracilo fluorados como agente antitiroideo.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, benceno y disolventes orgánicos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-31-6
Fórmula molecular C6H7F3O3
Peso molecular (g/mol) 184.114
Número MDL MFCD00000424
Clave InChI OCJKUQIPRNZDTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl trifluoroacetoacetate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-, ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester, ethyl trifluoroacetyl acetate, etfaa, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester
PubChem CID 67793
Nombre IUPAC etilo 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl trifluoroacetoacetate
Punto de fusión -30°C
Densidad 1.259
Punto de ebullición 129°C to 130°C
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.376
Cantidad 250 g
Número UN UN3272
Beilstein 608353
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,benzene and organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.12
Porcentaje de pureza ≥98%