Learn More
Trifluoroacetato de etilo, TRC
Código de producto. 30136604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136604 50 g 50 g
30136158 100 g 100 g
30010849 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136604 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93045050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 383-63-1
Fórmula molecular C4H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 142.08
Sinónimo 2,2,2-Trifluoroacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl Perfluoroacetate, Ethyl Trifluoroacetate, Ethyl alpha,alpha,alpha-Trifluoroacetate, NSC 220215, Trifluoroacetic Acid Ethyl Ester;
Nombre IUPAC etilo 2,2,2-trifluoroacetato
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Trifluoroacetate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0242