Learn More
Trifluoroacetato de etilo, 99%
Código de producto. 10497680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
25 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10497680 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10162430 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10195673 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
13458318 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10497680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119021000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS : 383-63-1 | C4H5F3O2| 142,08 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 383-63-1
Fórmula molecular C4H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 142.08
Número MDL MFCD00000419
Clave InChI STSCVKRWJPWALQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl trifluoroacetate, trifluoroacetic acid ethyl ester, ethyltrifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, ethyl ester, trifluoroacetic acid, ethyl ester, ethyl trifluoroethanoate, unii-a6tzk6x11x, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, ethyl ester, a6tzk6x11x, ethyl ester of trifluoroacetic acid
PubChem CID 9794
Nombre IUPAC etilo 2,2,2-trifluoroacetato
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl trifluoroacetate
Punto de fusión -78.0°C
Densidad 1.1940g/mL
Punto de ebullición 60.0°C to 62.0°C
Temperatura de inflamación −1°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CO2C2H5
Índice de refracción 1.3060 to 1.3080
Cantidad 100 mL
Beilstein 02,II,186
Gravedad específica 1.194
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl trifluoroacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación