Learn More
Trifluoroacetato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424523 250 g 250 g
11414523 50 g 50 g
11404523 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424523 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11520.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 383-63-1 | C4H5F3O2 | 142.077 g/mol
Ethyl trifluoroacetate is used as an intermediate in organic synthesis to prepare organic fluorine compounds like 3-ethyl-1-methylimidazolium trifluoroacetate (EMITA). It is involved in the syntheses of various pharmaceutically active molecules and agricultural products. It is also useful for the preparation of tri fluoroacylated compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluoroacetato de etilo se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica para preparar compuestos orgánicos de flúor como el trifluoroacetato de 3-etil-1-metilimidazolio (EMITA). Participa en las síntesis de diversas moléculas farmacéuticas activas y productos agrícolas. También es útil para la preparación de compuestos trifluoroacilados.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua. Miscible con cloroformo y metanol.
Nota
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 383-63-1
Fórmula molecular C4H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 142.077
Número MDL MFCD00000419
Clave InChI STSCVKRWJPWALQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl trifluoroacetate, trifluoroacetic acid ethyl ester, ethyltrifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, ethyl ester, trifluoroacetic acid, ethyl ester, ethyl trifluoroethanoate, unii-a6tzk6x11x, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, ethyl ester, a6tzk6x11x, ethyl ester of trifluoroacetic acid
PubChem CID 9794
Nombre IUPAC etilo 2,2,2-trifluoroacetato
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl trifluoroacetate
Punto de fusión <-78°C
Densidad 1.192
Punto de ebullición 60°C to 62°C
Temperatura de inflamación −1°C (30°F)
Olor Sweet
Fórmula lineal CF3CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.307
Cantidad 250 g
Número UN UN2924
Beilstein 1761411
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly miscible with water. Miscible with chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.08
Porcentaje de pureza 99%