missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tridecanoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7028106
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11480768 5 g 5 g
11490768 25 g 25 g
11400778 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11480768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25242.06
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 28267-29-0 | C15H30O2 | 242.403 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 28267-29-0
Fórmula molecular C15H30O2
Peso molecular (g/mol) 242.403
Número MDL MFCD00008978
Clave InChI QJYYMNOTJXIOBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tridecanoic acid ethyl ester, tridecanoic acid, ethyl ester, ethyltridecanoate, ethyl=tridecanoate, tridecanoic acid, ethylester, acmc-1cr51, ethyl tridecanoate, n-tridecanoic acid ethyl ester
PubChem CID 119908
Nombre IUPAC tridecanoato de etilo
SMILES CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ethyl tridecanoate
Densidad 0.86
Punto de ebullición 121°C to 123°C (2.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)11CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.434
Cantidad 5 g
Beilstein 1773737
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.41
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.