Learn More
Tridecanoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480768 5 g 5 g
11490768 25 g 25 g
11400778 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25242.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28267-29-0 | C15H30O2 | 242.403 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28267-29-0
Fórmula molecular C15H30O2
Peso molecular (g/mol) 242.403
Número MDL MFCD00008978
Clave InChI QJYYMNOTJXIOBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tridecanoic acid ethyl ester, tridecanoic acid, ethyl ester, ethyltridecanoate, ethyl=tridecanoate, tridecanoic acid, ethylester, acmc-1cr51, ethyl tridecanoate, n-tridecanoic acid ethyl ester
PubChem CID 119908
Nombre IUPAC tridecanoato de etilo
SMILES CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl tridecanoate
Densidad 0.86
Punto de ebullición 121°C to 123°C (2.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)11CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.434
Cantidad 5 g
Beilstein 1773737
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.41
Porcentaje de pureza 97%