Learn More
Trans-formilciclohexanocarboxilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Trans-formylcyclohexanecarboxylate |
| CAS | 104802-53-1 |
| Fórmula molecular | C10H16O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Trans-4-formylcyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O3/c1-2-13-10(12)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h7-9H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C=O |
| Nombre IUPAC | 4-formilciclohexano-1-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 184.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.1099 |