Learn More
Trans-formilciclohexanocarboxilato de etilo, TRC
Código de producto. 30346364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346364 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30346364 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB231483500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Trans-formylcyclohexanecarboxylate
CAS 104802-53-1
Fórmula molecular C10H16O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo Trans-4-formylcyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O3/c1-2-13-10(12)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h7-9H,2-6H2,1H3
SMILES CCOC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C=O
Nombre IUPAC 4-formilciclohexano-1-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 184.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.1099