Learn More
Etil trans-Cinamato-d5 (fenil-d5), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenyl-2-propenoic Acid Ethyl Ester D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 856765-68-9 |
| Fórmula molecular | C11 2H5 H7 O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 2-Propenoic acid, 3-(phenyl-d5)-, ethyl ester (9 CI), Ethyl trans-Cinnamate-d5, 3-(Phenyl-d5)-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl trans-cinnamate-d5 (phenyl-d5), 3-[2H5]Phenylacrylic acid ethyl ester, Ethyl cinnamate-d5, 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl est |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9 H,2H2,1H3/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C=CC(=O)OCC)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)prop-2-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 181.243 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.115 g/mol |
| Mostrar más |