Learn More
Etil trans-beta-metilcinamato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10113254 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113254 1 g Frasco de vidrio 1 g
10633225 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10113254 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428000010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1504-72-9 | C12H14O2 | 190.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1504-72-9
Fórmula molecular C12H14O2
Peso molecular (g/mol) 190.24
Número MDL MFCD00053762
Clave InChI BSXHSWOMMFBMLL-MDZDMXLPSA-N
Sinónimo e-ethyl 3-phenylbut-2-enoate, ethyl 3-phenylbut-2-enoate, ethyl 3-phenylcrotonate, ethyl 2e-3-phenylbut-2-enoate, ethyl trans-beta-methylcinnamate, ethyl e-3-phenylbut-2-enoate, ethyl e-3-phenyl-2-butenoate, ethyl trans-, a-methylcinnamate, 2-butenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, cinnamic acid, .beta.-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 5354836
Nombre IUPAC etilo (E)-3-fenilbut-2-enoato
SMILES CCOC(=O)C=C(C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl trans-β-methylcinnamate
Densidad 1.0420g/mL
Punto de ebullición 142°C to 144°C (20.0 hPa)
Temperatura de inflamación >113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C(CH3)=CHCO2C2H5
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.042
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 97%