Learn More
Trans-4-oxo-2-butenoato de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11355015 100 g 100 g
11345015 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355015 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18491.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2960-66-9 | C6H8O3 | 128.127 g/mol
Ethyl trans-4-oxo-2-butenoate is an intermediate used to synthesize pharmaceutically active molecules. It is also used in the asymmetric catalytic alkynylation of acetaldehyde, producing attractive synthons with broad applications, such as (+)-Tetrahydropyrenophorol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trans-4-oxo-2-butenoato de etilo es un intermedio utilizado para sintetizar moléculas activas farmacéuticas. También se utiliza en la alquinilación catalítica asimétrica del acetaldehído, produciendo sintones atractivos con aplicaciones variadas, como el (+)-tetrahidropirenoforol.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (2,6 g/l a 25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2960-66-9
Fórmula molecular C6H8O3
Peso molecular (g/mol) 128.127
Número MDL MFCD00236170
Clave InChI SDGAEBKMHIPSAC-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo ethyl trans-4-oxo-2-butenoate, ethyl 4-oxobut-2-enoate, e-ethyl 4-oxobut-2-enoate, ethyl e-4-oxobut-2-enoate, ethyl 2e-4-oxobut-2-enoate, e-4-oxo-but-2-enoic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 4-oxo-, ethyl ester, 2e, ethyl fumaraldehydate, ethyl 3-formylacrylate, ethyl-e-4-oxobutenoate
PubChem CID 7019541
Nombre IUPAC (E)-4-oxobut-2-enoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl trans-4-oxo-2-butenoate
Punto de fusión -9°C
Densidad 1.063
Punto de ebullición 184°C to 188°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.455
Cantidad 100 g
Número UN UN2922
Beilstein 8762336
Información de solubilidad Slightly soluble in water(2.6g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.13
Porcentaje de pureza 96%