Learn More
Trans-4-decenoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483967 50 g 50 g
11473967 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19364.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 76649-16-6 | C12H22O2 | 198.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76649-16-6
Fórmula molecular C12H22O2
Peso molecular (g/mol) 198.31
Número MDL MFCD00015574
Clave InChI AWNIQMQADACLCJ-CMDGGOBGSA-N
Sinónimo ethyl trans-4-decenoate, ethyl e-4-decenoate, ethyl 4-decenoate, 4-decenoic acid, ethyl ester, e, ethyl 4e-decenoate, fema no. 3642, ethyl 4e-dec-4-enoate, ethyl trans-dec-4-enoate, ethyl e-dec-4-enoate, ethyl 4e-4-decenoate
PubChem CID 5362583
Nombre IUPAC (E)-Dec-4-enoato de etilo
SMILES CCCCC\C=C\CCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl trans-4-decenoate
Índice de refracción 1.437
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.31
Porcentaje de pureza 97%