Learn More
trans-4-bromocinamato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481830 5 g 5 g
11491830 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481830 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27544.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24393-53-1 | C11H11BrO2 | 255.111 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24393-53-1
Fórmula molecular C11H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 255.111
Número MDL MFCD00012226
Clave InChI YOOKYIPLSLPRTC-VMPITWQZSA-N
Sinónimo ethyl trans-4-bromocinnamate, e-ethyl 3-4-bromophenyl acrylate, ethyl 3-4-bromophenyl acrylate, 2-propenoic acid, 3-4-bromophenyl-, ethyl ester, ethyl 2e-3-4-bromophenyl prop-2-enoate, 2-propenoic acid, 3-4-bromophenyl-, ethyl ester, 2e, ethyl p-bromocinnamate, ethyl e-4-bromocinnamate, ethyl-trans-4-bromocinnamate, 4-bromocinnamic acid ethyl ester
PubChem CID 688115
Nombre IUPAC (E)-3-(4-bromofenil)prop-2-enoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl trans-4-bromocinnamate
Densidad 1.359
Punto de ebullición 180°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.597
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.11
Porcentaje de pureza 98%