Learn More
Etil trans-3-metil-4-oxocrotonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl trans-3-Methyl-4-oxocrotonate |
| CAS | 62054-49-3 |
| Fórmula molecular | C7H10O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (E)-3-Methyl-4-oxo-2-butenoic Acid Ethyl Ester, 3-Methyl-fumaraldehydic Acid Ethyl Ester, Ethyl (2E)-3-Methyl-4-oxobut-2-enoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O3/c1-3-10-7(9)4-6(2)5-8/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C(/C)\C=O |
| Nombre IUPAC | (E)-3-metil-4-oxobut-2-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 142.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.063 |