Learn More
trans-3-(3-Piridil)acrilato de etilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15456857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456857 1 g 1 g
15466857 5 g 5 g
15476857 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15456857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33964.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59607-99-7
Fórmula molecular C10H11NO2
Peso molecular (g/mol) 177.203
Número MDL MFCD02177443
Clave InChI PIEQSBWGIODYPE-AATRIKPKSA-N
Sinónimo ethyl 3-3-pyridyl acrylate, e-ethyl 3-pyridin-3-yl acrylate, ethyl e-3-3-pyridinyl-2-propenoate, ethyl 2e-3-pyridin-3-yl prop-2-enoate, ethyl 3-pyridin-3-yl acrylate, ethyl 3-pyridineacrylate, 3-pyridineacrylic acid ethyl ester, ethyl 3-3-pyridyl propenoate, 2-propenoic acid, 3-3-pyridinyl-, ethyl ester, ethyl trans-3-3-pyridyl acrylate
PubChem CID 5371888
Nombre IUPAC (E)-3-piridin-3-ilprop-2-enoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl trans-3-(3-pyridyl)acrylate
Punto de ebullición 100°C to 102°C (0.075 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza 96%