Learn More
Etil trans-3-(1-pirrolidinil)acrilato, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11379125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11379125 25 g 25 g
11359125 1 g 1 g
11369125 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11379125 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16361.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65651-80-1
Fórmula molecular C9H15NO2
Peso molecular (g/mol) 169.22
Número MDL MFCD01075735
Clave InChI VFFHLZJSZHWXAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl trans-3-1-pyrrolidinyl acrylate, e-ethyl 3-pyrrolidin-1-yl acrylate, ethyl 2e-3-pyrrolidin-1-yl prop-2-enoate, 3-pyrrolidin-1-yl-acrylic acid ethyl ester, hcnd@nadfu^u zfjjaap, 2-propenoic acid, 3-1-pyrrolidinyl-, ethyl ester, 2e, 3-pyrrolizinoacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-3-pyrrolidin-1-ylacrylate, ethyl 2e-3-pyrrolidinylprop-2-enoate, ethyl e-3-pyrrolidin-1-ylprop-2-enoate
PubChem CID 639785
SMILES CCOC(=O)C=CN1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl trans-3-(1-pyrrolidinyl)acrylate
Punto de fusión 39°C to 43°C
Punto de ebullición 118°C (1 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 4399757
Nombre IUPAC etil 3-(pirrolidin-1-il)prop-2-enoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.22
Porcentaje de pureza ≥98%