Learn More
trans-2-(Hidroximetil)ciclopropanocarboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15478006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478006 1 g 1 g
15488006 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62920.03
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1026787-30-3
Fórmula molecular C7H12O3
Número MDL MFCD18434533
Sinónimo trans-2-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl trans-2-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.16
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación