Learn More
Clorhidrato de etil trans-2-(4-aminociclohexil)acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl trans-2-(4-aminocyclohexyl)acetate hydrochloride |
| CAS | 76308-26-4 |
| Fórmula molecular | C10H20ClNO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19NO2.ClH/c1-2-13-10(12)7-8-3-5-9(11)6-4-8;/h8-9H,2-7,11H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)CC1CCC(N)CC1 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2-(4-aminociclohexil)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 221.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.1183 |