Learn More
Tosilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Tosylate |
| CAS | 80-40-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9 H12 O3 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Methylbenzenesulfonic Acid Ethyl Ester, p-Toluenesulfonic acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethyl 4-methylbenzenesulfonate, Ethyl 4-toluenesulfonate, Ethyl p-methylbenzenesulfonate, Ethyl p-toluenesulfonate, Ethyl p-tosylate, Ethyl toluenesulfonate, Ethyl tosylate, NSC 8887, Toluene-4-sulfonic acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O3S/c1-3-12-13(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-metilbencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 200.26 |
| Mostrar más |