Learn More
Tosilato de etilo, TRC
Código de producto. 30385821
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30385821 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30385821 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9270651G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Tosylate
CAS 80-40-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H12 O3 S
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Methylbenzenesulfonic Acid Ethyl Ester, p-Toluenesulfonic acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethyl 4-methylbenzenesulfonate, Ethyl 4-toluenesulfonate, Ethyl p-methylbenzenesulfonate, Ethyl p-toluenesulfonate, Ethyl p-tosylate, Ethyl toluenesulfonate, Ethyl tosylate, NSC 8887, Toluene-4-sulfonic acid ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O3S/c1-3-12-13(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
SMILES CCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Nombre IUPAC 4-metilbencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 200.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.051
Porcentaje de pureza >95