Learn More
Tiglato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethyl tiglate |
| Densidad | 0.93 |
| Punto de ebullición | 156°C |
| Temperatura de inflamación | 46°C (114°F) |
| Fórmula lineal | CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH3 |
| Índice de refracción | 1.434 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3272 |
| Beilstein | 1720895 |
| Índice Merck | 14,9433 |
| Show More |