Learn More
Tiofeno-3-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470637 25 g 25 g
11450637 1 g 1 g
11460637 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22468.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5751-80-4 | C7H8O2S | 156.199 g/mol
Ethyl thiophene-3-carboxylate is used as an intermediate in organic syntheses
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiofeno-3-carboxilato de etilo se utiliza como intermediario en síntesis orgánicas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5751-80-4
Fórmula molecular C7H8O2S
Peso molecular (g/mol) 156.199
Número MDL MFCD02179226
Clave InChI OYSLMAQEMAJMCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-thenoate, ethyl 3-thiophenecarboxylate, ethylthiophene-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonyl thiophene, 3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, ethyl ester, thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, pubchem16116, ksc493o3n
PubChem CID 79824
Nombre IUPAC tiofeno-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl thiophene-3-carboxylate
Punto de ebullición 207°C to 208°C
Índice de refracción 1.5225
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.2
Porcentaje de pureza 98%