Learn More
Tiofeno-3-acetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428587 5 g 5 g
11438587 25 g 25 g
11448587 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19694.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37784-63-7 | C8H10O2S | 170.23 g/mol
Ethyl thiophene-3-acetate is used in the syntheses of poly(thiophene-3-acetic acid) and solution-processable polymers, which consist of polythiophene main chain and alkyl and oligoaniline side groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiofeno-3-acetato de etilo se utiliza en las síntesis de poli(tiofeno-3-ácido acético) y de polímeros procesables en solución, que están formados por la cadena principal del politiofeno y grupos secundarios de alquilo y oligoanilina.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37784-63-7
Fórmula molecular C8H10O2S
Peso molecular (g/mol) 170.23
Número MDL MFCD00005472
Clave InChI FZBNQIWPYCUPAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl thiophene-3-acetate, ethyl 3-thienylacetate, ethyl 3-thiopheneacetate, ethyl 2-thiophen-3-yl acetate, 3-thiopheneacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-thienylacetate #, acmc-1afw1, ethyl 2-3-thienyl acetate, bidd:gt0101, ethyl 2-thiophen-3-ylethanoate
PubChem CID 520865
SMILES CCOC(=O)CC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl thiophene-3-acetate
Densidad 1.137
Punto de ebullición 110°C to 114°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Índice de refracción 1.51
Cantidad 5 g
Beilstein 122555
Nombre IUPAC etil 2-(tiofen-3-il)acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.23
Porcentaje de pureza 98%