Learn More
Tiofeno-2-carboxilato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 30050756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050756 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050756 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1081.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tiofeno-2-carboxilato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Thiophene-2-carboxylate
CAS 2810-04-0
Nombres de analitos o componentes Ethyl Thiophene-2-carboxylate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H8 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Thiophenecarboxylic acid ethyl ester, 2-(Ethoxycarbonyl)thiophene, 2-Thienylcarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-thenoate, Ethyl 2-thiophenecarboxylate, Ethyl thiophen-2-carboxylate, NSC 39455
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O2S/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-10-6/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1cccs1
Nombre IUPAC tiofeno etílico-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 156.2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 156,0245 g/mol