Learn More
Tioxamato de etilo, TRC
Código de producto. 30386734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386734 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30386734 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92685025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Thiooxamate
CAS 16982-21-1
Fórmula molecular C4 H7 N O2 S
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO2S/c1-2-7-4(6)3(5)8/h2H2,1H3,(H2,5,8)
SMILES CCOC(=O)C(=S)N
Nombre IUPAC etil 2-amino-2-sulfanilidenoacetato
Peso molecular (g/mol) 133.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0197