Learn More
Tiooxamato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10472651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10472651 1 g Frasco de vidrio 1 g
10237363 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10472651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 319600010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16982-21-1 | Molecular Formula: C4H7NO2S | Molecular Weight: 133.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16982-21-1
Fórmula molecular C4H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 133.17
Número MDL MFCD00074903
Clave InChI YMBMCMOZIGSBOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-amino-2-thioxoacetate, ethyl carbamothioylformate, ethyl thioxamate, ethyl thiooxamidate, ethyl amino thioxo acetate, ethyl thiooxamat, ethyl aminothioxoacetate, ethyl 2-thiooxamate, acetic acid, aminothioxo-, ethyl ester, thiooxamic acid ethyl ester
PubChem CID 2733398
Nombre IUPAC etil 2-amino-2-sulfanilidenoacetato
SMILES CCOC(=O)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl thiooxamate
Punto de fusión 60.0°C to 66.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCSCO2C2H5
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación