Learn More
Tiooxamato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494087 5 g 5 g
15484087 1 g 1 g
15404097 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15494087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31447.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16982-21-1 | C4H7NO2S | 133.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16982-21-1
Fórmula molecular C4H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 133.165
Número MDL MFCD00074903
Clave InChI YMBMCMOZIGSBOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-amino-2-thioxoacetate, ethyl carbamothioylformate, ethyl thioxamate, ethyl thiooxamidate, ethyl amino thioxo acetate, ethyl thiooxamat, ethyl aminothioxoacetate, ethyl 2-thiooxamate, acetic acid, aminothioxo-, ethyl ester, thiooxamic acid ethyl ester
PubChem CID 2733398
Nombre IUPAC etil 2-amino-2-sulfanilidenoacetato
SMILES CCOC(=O)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl thiooxamate
Punto de fusión 61°C to 65°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.17
Porcentaje de pureza 95%