Learn More
Tetrahidropiran-4ilacetato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10421934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10421934 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10012504 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10421934 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC67423DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 103260-44-2
Fórmula molecular C9H16O3
Peso molecular (g/mol) 172.224
Clave InChI JLMMMEDWRUVCEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate, ethyl 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl acetate, ethyl 2-oxan-4-yl acetate, ethyl tetrahydropyran-4-yl-acetate, ethyl 2-4-tetrahydropyranyl acetate, ethyl tetrahydropyranyl-4-acetate, 2h-pyran-4-acetic acid, tetrahydro-, ethyl ester, ethyl tetrahydropyran-4-acetate, tetrahydro-pyran-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetate
PubChem CID 2773412
Nombre IUPAC 2-(oxan-4-il)acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.22
Porcentaje de pureza 97%