Learn More
Tetradecanoato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484753 100 mL 100 ml
11494753 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484753 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11646.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124-06-1 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
A labeled component from essential oil of natural hawthorn perfume. Also frequently used in cosmetics, soaps, and flavorings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un componente etiquetado a partir de aceite esencial de perfume natural de espino. También se utiliza con frecuencia en cosméticos, jabones y saborizantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-06-1
Fórmula molecular C16H32O2
Peso molecular (g/mol) 256.43
Número MDL MFCD00008984
Clave InChI MMKRHZKQPFCLLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl myristate, tetradecanoic acid, ethyl ester, myristic acid ethyl ester, myristic acid, ethyl ester, ethylmyristate, ethyl n-tetradecanoate, ethyl myristate natural, fema no. 2445, tetradecanoic acid ethyl ester, ethyl ester tetradecanoic acid
PubChem CID 31283
ChEBI CHEBI:84849
Nombre IUPAC tetradecanoato de etilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl tetradecanoate
Punto de fusión 12°C
Densidad 0.86
Punto de ebullición 295°C
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Olor Weak
Fórmula lineal CH3(CH2)12CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.436
Cantidad 100 mL
Beilstein 1776382
Índice Merck 14,6333
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.43
Porcentaje de pureza 98%