Learn More
[(terc-butildimetilsilil)oxi]acetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl [(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]acetate |
| CAS | 67226-78-2 |
| Fórmula molecular | C10 H22 O3 Si |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H22O3Si/c1-7-12-9(11)8-13-14(5,6)10(2,3)4/h7-8H2,1-6H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-[terc-butil(dimetil)silil]oxiacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 218.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.1338 |