Learn More
terc-Butilacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327505
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11327505 5 g 5 g
11337505 25 g 25 g
11347505 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11327505
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05603.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5340-78-3 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5340-78-3
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.214
Número MDL MFCD00026911
Clave InChI JWMNHAMYTBAUPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl tert-butylacetate, ethyl 3,3-dimethylbutyrate, t-c4h9ch2c o och2ch3, 3,3-dimethylbutyric acid ethyl ester, jwmnhamytbaupi-uhfffaoysa, tert-butylacetic acid ethyl ester, tert-butylacetic ethyl ester, butanoic acid, 3,3-dimethyl-, ethyl ester
PubChem CID 79284
Nombre IUPAC 3,3-dimetilbutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl tert-butylacetate
Densidad 0.86
Punto de ebullición 144°C to 146°C
Temperatura de inflamación 34°C (93°F)
Índice de refracción 1.4035
Cantidad 5 g
Número UN UN3272
Beilstein 1749778
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.22
Porcentaje de pureza 98%