Learn More
Éter etílico-terc-butílico 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318537 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318537 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13321300AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)
CAS 637-92-3
Nombres de analitos o componentes Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H14 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Propane, 2-ethoxy-2-methyl-, Ether, tert-butyl ethyl (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxy-2-methylpropane, 1,1-Dimethylethyl ethyl ether, Ethyl 1,1-dimethylethyl ether, Ethyl tert-butyl ether, Ethyl tert-butyl oxide, NSC 1069, tert-Butyl ethyl ether
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
SMILES CCOC(C)(C)C
Nombre IUPAC 2-etoxi-2-metilpropano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 102.17
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.1045 g/mol