Learn More
Sal sódica de sulfato de etilo, LoGiCal
Código de producto. 30459525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459525 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459525 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0397.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
CAS 546-74-7
Nombres de analitos o componentes Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C2 H5 O4 S . Na
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (1:1), Ethyl sodium sulfate (6CI,7CI), Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (8CI,9CI), Sodium ethyl sulfate, Sodium sulfovinate, Ethyl Sulfate Sodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES [Na+].CCOS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC sulfato de sodio y etilo
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 148.11
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 147,9806 g/mol