Learn More
Cloruro de succinilo etílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480683 500 g 500 g
11460683 25 g 25 g
11470683 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480683 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12734.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14794-31-1 | C6H9ClO3 | 164.585 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14794-31-1
Fórmula molecular C6H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 164.585
Número MDL MFCD00000751
Clave InChI IXZFDJXHLQQSGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl succinyl chloride, ethyl 3-chloroformyl propionate, ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-4-oxo-, ethyl ester, 3-carboethoxypropionyl chloride, ethoxycarbonylpropionyl chloride, 3-ethoxycarbonylpropionyl chloride, propionic acid, 3-chloroformyl-, ethyl ester, 4-chloro-4-oxo-butanoic acid ethyl ester, beta carbethoxy propionyl chloride
PubChem CID 84648
Nombre IUPAC etilo 4-cloro-4-oxobutanoato
SMILES CCOC(=O)CCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl succinyl chloride
Densidad 1.163
Punto de ebullición 88°C to 90°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.437
Cantidad 500 g
Número UN UN3265
Beilstein 1766126
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.59
Porcentaje de pureza 97%