Learn More
Cloruro de succinilo etílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10772611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10772611 100 g Frasco de vidrio 100 g
10489670 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10772611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 184091000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14794-31-1 | C6H9ClO3 | 164.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14794-31-1
Fórmula molecular C6H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 164.59
Número MDL MFCD00000751
Clave InChI IXZFDJXHLQQSGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl succinyl chloride, ethyl 3-chloroformyl propionate, ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-4-oxo-, ethyl ester, 3-carboethoxypropionyl chloride, ethoxycarbonylpropionyl chloride, 3-ethoxycarbonylpropionyl chloride, propionic acid, 3-chloroformyl-, ethyl ester, 4-chloro-4-oxo-butanoic acid ethyl ester, beta carbethoxy propionyl chloride
PubChem CID 84648
Nombre IUPAC etilo 4-cloro-4-oxobutanoato
SMILES CCOC(=O)CCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl succinyl chloride
Nombre de nota 95%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1575g/mL
Punto de ebullición 88.0°C to 90.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCOCH2CH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4350 to 1.4390
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 613
Gravedad específica 1.1575
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.59
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl succinyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.