Learn More
Cloruro de succinilo etílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10489670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10489670 25 g Frasco de vidrio 25 g
10772611 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10489670 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 184090250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14794-31-1 | C6H9ClO3 | 164.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14794-31-1
Fórmula molecular C6H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 164.59
Número MDL MFCD00000751
Clave InChI IXZFDJXHLQQSGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl succinyl chloride, ethyl 3-chloroformyl propionate, ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-4-oxo-, ethyl ester, 3-carboethoxypropionyl chloride, ethoxycarbonylpropionyl chloride, 3-ethoxycarbonylpropionyl chloride, propionic acid, 3-chloroformyl-, ethyl ester, 4-chloro-4-oxo-butanoic acid ethyl ester, beta carbethoxy propionyl chloride
PubChem CID 84648
Nombre IUPAC etilo 4-cloro-4-oxobutanoato
SMILES CCOC(=O)CCC(=O)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl succinyl chloride
Nombre de nota 95%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1575g/mL
Punto de ebullición 88.0°C to 90.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCOCH2CH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4350 to 1.4390
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 613
Gravedad específica 1.1575
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.59
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl succinyl chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.