Learn More
Cloruro de etilsuccinoilo, TRC
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Succinoyl Chloride |
| CAS | 14794-31-1 |
| Fórmula molecular | C6H9ClO3 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 3-(Ethoxycarbonyl)propanoyl Chloride, 3-(Ethoxycarbonyl)propionyl Chloride, 3-Carbethoxypropionyl Chloride, 3-Chlorocarbonylpropionic Acid Ethyl Ester, 4-Chloro-4-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 4-Ethoxy-4-oxobutanoic Acid Chloride, Ethyl 3-(chlorocarbonyl)propanoate, Ethyl 3-(chloroformyl)propionate, Ethyl 3-Chlorocarbonylpropionate, Ethyl 4-chloro-4-oxobutanoate, Ethyl 4-Chloro-4-oxobutyrate, Ethyl Succinoyl Chloride, Ethyl Succinoyl Monochloride, Ethyl Succinyl Chloride, Monoethyl Succinoyl Chloride, Succinic Acid Chloride Monoethyl Ester, Succinic Acid Ethyl Ester Chloride, Succinic Acid Monoethyl Chloride, beta-Carbethoxypropionyl Chloride, beta-Ethoxycarbonylpropionyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9ClO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | etilo 4-cloro-4-oxobutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 164.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.024 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?