Learn More
Cloruro de etilsuccinoilo, TRC
Código de producto. 30374174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30374174 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30374174 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE818230100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Succinoyl Chloride
CAS 14794-31-1
Fórmula molecular C6H9ClO3
Cantidad 100 g
Sinónimo 3-(Ethoxycarbonyl)propanoyl Chloride, 3-(Ethoxycarbonyl)propionyl Chloride, 3-Carbethoxypropionyl Chloride, 3-Chlorocarbonylpropionic Acid Ethyl Ester, 4-Chloro-4-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 4-Ethoxy-4-oxobutanoic Acid Chloride, Ethyl 3-(chlorocarbonyl)propanoate, Ethyl 3-(chloroformyl)propionate, Ethyl 3-Chlorocarbonylpropionate, Ethyl 4-chloro-4-oxobutanoate, Ethyl 4-Chloro-4-oxobutyrate, Ethyl Succinoyl Chloride, Ethyl Succinoyl Monochloride, Ethyl Succinyl Chloride, Monoethyl Succinoyl Chloride, Succinic Acid Chloride Monoethyl Ester, Succinic Acid Ethyl Ester Chloride, Succinic Acid Monoethyl Chloride, beta-Carbethoxypropionyl Chloride, beta-Ethoxycarbonylpropionyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9ClO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h2-4H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCC(=O)Cl
Nombre IUPAC etilo 4-cloro-4-oxobutanoato
Peso molecular (g/mol) 164.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.024