Learn More
Estearato de Etilo, TRC
Código de producto. 17952035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17952035 100 mg 100 miligramos
17993195 5 g 5 g
17994705 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17952035 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE925950100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-61-5
Fórmula molecular C20 H40 O2
Peso molecular (g/mol) 312.53
Sinónimo Ethyl Stearate, Octadecanoic acid ethyl ester, Octadecanoic acid, ethyl ester (9CI, ACI), Stearic acid, ethyl ester (6CI, 8CI), Ethyl n-octadecanoate, Ethyl octadecanoate, Ethyl stearate, KAK-ES, NSC 8919
Nombre IUPAC octadecanoato de etilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octadecanoic acid ethyl ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h3-19H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.3028