Learn More
Estearato de etilo-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Stearate-d5 |
| CAS | 1216808-22-8 |
| Fórmula molecular | C20 D5 H35 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,1,2,2,2-Pentadeuterioethyl octadecanoate, Octadecanoic Acid Ethyl Ester-d5, Stearic Acid Ethyl Ester-d5, Ethyl n-Octadecanoate-d5, Ethyl Octadecanoate-d5, KAK-ES-d5, NSC 8919-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h3-19H2,1-2H3/i2D3,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | octadecanoato de 1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 317.5612 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.3342 |