Learn More
Estearato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10378150 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10378150 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10092620 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10378150 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207480250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-61-5 | C20H40O2 | 312.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-61-5
Fórmula molecular C20H40O2
Peso molecular (g/mol) 312.52
Número MDL MFCD00009006
Clave InChI MVLVMROFTAUDAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl stearate, stearic acid ethyl ester, octadecanoic acid, ethyl ester, ethyl n-octadecanoate, stearic acid, ethyl ester, dicyclohexylammonium sulfate, unii-c64rtc734w, fema no. 3490, ethyl-stearate, ethyloctadecanoate
PubChem CID 8122
ChEBI CHEBI:84936
Nombre IUPAC octadecanoato de etilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl stearate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 30°C to 39°C
Color Blanco
Punto de ebullición 213°C to 215°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)16CO2C2H5
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 379
Índice Merck 15, 8930
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.52
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Masa cristalina