Learn More
Sorbato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420283 25 g 25 g
11430283 100 g 100 g
11440283 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420283 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11431.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2396-84-1 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
The addition of chlorine and bromine to ethyl sorbate (la) gave 1, 2-and 1, a-dihalo products derived from attack of the halogen. Chlorination of la under ionic conditions proceeds through a tightly bridged chloronium ion intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La adición de cloro y bromo al sorbato de etilo (la) dio productos 1, 2- y 1, a-dihalo, derivados del ataque del halógeno. La cloración de la en condiciones iónicas se realiza a través de un intermedio de iones de cloronio fuertemente puenteado.
Solubilidad
Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2396-84-1
Fórmula molecular C8H12O2
Peso molecular (g/mol) 140.18
Número MDL MFCD00009296
Clave InChI OZZYKXXGCOLLLO-TWTPFVCWSA-N
Sinónimo ethyl sorbate, ethyl 2,4-hexadienoate, ethyl hexa-2,4-dienoate, sorbic acid, ethyl ester, 2,4-hexadienoic acid, ethyl ester, ethyl 2e,4e-hexa-2,4-dienoate, ethyl e,e-2,4-hexadienoate, unii-hsr16usg4d, 2,4-hexadienoic acid, ethyl ester, 2e,4e, fema no. 2459
PubChem CID 1550470
Nombre IUPAC (2E,4E)-hexa-2,4-dienoato de etilo
SMILES CCOC(=O)\C=C\C=C\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl sorbate
Densidad 0.948
Punto de ebullición 195°C to 196°C
Temperatura de inflamación 69°C (156°F)
Índice de refracción 1.495
Cantidad 25 g
Beilstein 1362941
Información de solubilidad Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.18
Porcentaje de pureza 98%