Learn More
Salicilato de Etilo, TRC
Código de producto. 30386961
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386961 5 g
30371794 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30386961 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9187835G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-61-6
Fórmula molecular C9 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 166.17
Sinónimo 2-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Salicylic acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxycarbonylphenol, 2-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-hydroxybenzoate, Ethyl o-hydroxybenzoate, Ethyl salicylate, Mesotol, NSC 8209, Sal Ethyl, Salicylic ether, Salotan, o-(Ethoxycarbonyl)phenol, Salicylic acid-ethyl ester
Nombre IUPAC etil 2-hidroxibenzoato
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylic acid ethyl ester
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063