Learn More
Salicilato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 17971696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17971696 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17971696 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0045.16
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Salicilato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylic acid ethyl ester
CAS 118-61-6
Nombres de analitos o componentes Salicylic acid ethyl ester
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H10 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Salicylic acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxycarbonylphenol, 2-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-hydroxybenzoate, Ethyl o-hydroxybenzoate, Ethyl salicylate, Mesotol, NSC 8209, Sal Ethyl, Salicylic ether, Salotan, o-(Ethoxycarbonyl)phenol, Methyl Salicylate Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1O
Nombre IUPAC etil 2-hidroxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 166.17
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166,063 g/mol