Learn More
Salicilato de etilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10428680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10428680 250 g Frasco de vidrio 250 g
10097691 5 g Frasco de vidrio 5 g
10329393 25 g Frasco de vidrio 25 g
10041840 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10428680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150492500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 118-61-6 | Molecular Formula: C9H10O3 | Molecular Weight: 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-61-6
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00002215
Clave InChI GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl salicylate, sal ethyl, mesotol, salotan, salicylic ether, salicylic acid, ethyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, ethyl o-hydroxybenzoate, o-ethoxycarbonyl phenol, 2-hydroxybenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 8365
Nombre IUPAC etil 2-hidroxibenzoato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl salicylate
Nombre de nota 99+%
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión 2.0°C to 3.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1280g/mL
Punto de ebullición 234.0°C
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal 2-(HO)C6H4CO2C2H5
Índice de refracción 1.5210 to 1.5250
Cantidad 250 g
Beilstein 10,73
Índice Merck 15,3902
Gravedad específica 1.128
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido