Learn More
Salicilato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449332 100 g 100 g
11459332 500 g 500 g
11431870 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449332 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10101.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 118-61-6 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-61-6
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00002215
Clave InChI GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl salicylate, sal ethyl, mesotol, salotan, salicylic ether, salicylic acid, ethyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, ethyl o-hydroxybenzoate, o-ethoxycarbonyl phenol, 2-hydroxybenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 8365
Nombre IUPAC etil 2-hidroxibenzoato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl salicylate
Punto de fusión 1°C
Densidad 1.13
Punto de ebullición 232°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Índice de refracción 1.522
Cantidad 100 g
Beilstein 907659
Índice Merck 14,3850
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%