Learn More
Etil-S-(+)-Sulfato de clopidogrel, TRC
Código de producto. 30376330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376330 5 mg
30380381 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30376330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9041005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1357474-92-0
Fórmula molecular C17H20ClNO6S2
Peso molecular (g/mol) 433.93
Sinónimo (alphaS)-alpha-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydro-thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic Acid Ethyl Ester Sulfate
SMILES CCOC(=O)[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl-S-(+)-Clopidogrel Sulfate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18ClNO2S.H2O4S/c1-2-21-17(20)16(13-5-3-4-6-14(13)18)19-9-7-15-12(11-19)8-10-22-15;1-5(2,3)4/h3-6,8,10,16H,2,7,9,11H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t16-;/m0./s1