Learn More
S-(+)-4-ciano-3-hidroxibutirato de etilo, TRC
Código de producto. 30376175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376175 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30376175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE90792025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl S-(+)-4-Cyano-3-hydroxybutyrate
CAS 312745-91-8
Fórmula molecular C7 H11 N O3
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-6(9)3-4-8/h6,9H,2-3,5H2,1H3/t6-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)C[C@@H](O)CC#N
Nombre IUPAC Etil (3S)-4-ciano-3-hidroxibutanoato
Peso molecular (g/mol) 157.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0739